Tisk…
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Amino-3-methylphenyl)methanol
OR51830-25G OR51830-5G
APOSOR51830-25GEA 15340 CZK
APOSOR51830-25G APOSOR51830-5G
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol 97%
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137.179 g/mol
Bod tání: 67…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075027
CAS číslo: 57772-50-6