Tisk…

4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR51819-1G OR51819-5G OR51819-10G
APOSOR51819-1GEA 2480 CZK
APOSOR51819-1G APOSOR51819-5G APOSOR51819-10G
4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one 95%
4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one
Vzorec: C₅H₇N₃O₃
MW: 157,127 g/mol
Bod varu: 360,6 °C
Bod vzplanutí: 171,9 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD02932731
CAS číslo: 1075-59-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR