Tisk…
2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51813-1G OR51813-250MG OR51813-5G
APOSOR51813-1GEA 8200 CZK
APOSOR51813-1G APOSOR51813-250MG APOSOR51813-5G
2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol 95%
2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉IO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18397812
CAS číslo: 1261794-19-7