Tisk…
3-Bromo-5-nitrobenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)nitrobenzene, (3-Bromo-5-nitrophenyl)methanol
OR51800-1G OR51800-5G
APOSOR51800-1GEA 2980 CZK
APOSOR51800-1G APOSOR51800-5G
3-Bromo-5-nitrobenzyl alcohol 97%
3-Bromo-5-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrNO₃
MW: 232.031 g/mol
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09056873
CAS číslo: 139194-79-9