Tisk…
2-Bromo-6-cyclopropylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51799-1G OR51799-250MG OR51799-5G
APOSOR51799-1GEA 3230 CZK
APOSOR51799-1G APOSOR51799-250MG APOSOR51799-5G
2-Bromo-6-cyclopropylphenol
2-Bromo-6-cyclopropylphenol
Vzorec: C₉H₉BrO
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD24719347
CAS číslo: 911817-98-6