2-Bromo-5-ethynylthiophene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR51798-1G
OR51798-5G
APOSOR51798-1GEA
4040
CZK
APOSOR51798-1G
APOSOR51798-5G
2-Bromo-5-ethynylthiophene 95%
2-Bromo-5-ethynylthiophene
Vzorec:
C₆H₃BrS Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08703509 CAS číslo: 105995-73-1 |