Tisk…
6-Chloro-5-iodo-2-(methylsulphonyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51796-100MG OR51796-250MG
APOSOR51796-100MGEA 1660 CZK
APOSOR51796-100MG APOSOR51796-250MG
6-Chloro-5-iodo-2-(methylsulphonyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 95%
6-Chloro-5-iodo-2-(methylsulphonyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Vzorec: C₇H₅ClIN₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28965894
CAS číslo: 1394373-18-2