Tisk…
trans-2,6-Dimethylmorpholine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR51786-1G OR51786-250MG
APOSOR51786-1GEA 6450 CZK
APOSOR51786-1G APOSOR51786-250MG
trans-2,6-Dimethylmorpholine
trans-2,6-Dimethylmorpholine
Vzorec: C₆H₁₃NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09953181
CAS číslo: 6485-45-6
UN: 1760
ADR: 8,III