Tisk…
5-Hydroxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51785-1G OR51785-250MG
APOSOR51785-1GEA 9290 CZK
APOSOR51785-1G APOSOR51785-250MG
5-Hydroxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
5-Hydroxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11977447
CAS číslo: 859538-76-4