5-Bromo-3-hydroxy-2-methoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromo-2-methoxypyridin-3-ol, 5-Bromo-3-hydroxypyridin-2-yl methyl ether
OR51784-100MG
OR51784-500MG
APOSOR51784-100MGEA
2480
CZK
APOSOR51784-100MG
APOSOR51784-500MG
5-Bromo-3-hydroxy-2-methoxypyridine
5-Bromo-3-hydroxy-2-methoxypyridine
Vzorec:
C₆H₆BrNO₂ MW: 204,021 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18256269 CAS číslo: 1211589-04-6 |