Tisk…
2,3-Dichloro-4-hydroxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Dichloropyridin-4-ol
OR51779-1G OR51779-5G
APOSOR51779-1GEA 7480 CZK
APOSOR51779-1G APOSOR51779-5G
2,3-Dichloro-4-hydroxypyridine
2,3-Dichloro-4-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₃Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16610774
CAS číslo: 1174047-06-3