Tisk…
2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51778-1G OR51778-250MG
APOSOR51778-1GEA 6220 CZK
APOSOR51778-1G APOSOR51778-250MG
2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride 95%
2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride
Vzorec: C₆H₈N₂O·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17214179
CAS číslo: 1276056-66-6