Tisk…
2-Bromo-5-chloro-4-hydroxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51774-1G OR51774-250MG
APOSOR51774-1GEA 8010 CZK
APOSOR51774-1G APOSOR51774-250MG
2-Bromo-5-chloro-4-hydroxypyridine
2-Bromo-5-chloro-4-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₃BrClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189879
CAS číslo: 1196145-66-0