4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Helidaminic acid, 2,6-Dicarboxy-4-hydroxypyridine, 4-Hydroxydipicolinic acid
OR51769-25G
OR51769-5G
OR51769-1G
APOSOR51769-25GEA
3870
CZK
APOSOR51769-25G
APOSOR51769-5G
APOSOR51769-1G
4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid 97%
4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid
Vzorec:
C₇H₅NO₅ MW: 183.118 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066478 CAS číslo: 499-51-4 |