Tisk…
5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-3-methylpicolinaldehyde, 5-Bromo-2-formyl-3-methylpyridine, 5-Bromo-3-methyl-2-pyridinecarbaldehyde
OR51763-1G OR51763-250MG
APOSOR51763-1GEA 4270 CZK
APOSOR51763-1G APOSOR51763-250MG
5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxaldehyde 97%
5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₇H₆BrNO
MW: 200.033 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07776420
CAS číslo: 376587-53-0