1-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Hydroxy-2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethane, 2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethan-1-ol, 2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
OR51738-250MG
OR51738-5G
APOSOR51738-250MGEA
1820
CZK
APOSOR51738-250MG
APOSOR51738-5G
1-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 95%
1-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
Vzorec:
C₁₁H₁₉BN₂O₃ MW: 238.091 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD12033564 CAS číslo: 1040377-08-9 |