Tisk…
4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51724-1G OR51724-5G
APOSOR51724-1GEA 10350 CZK
APOSOR51724-1G APOSOR51724-5G
4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₉H₇N₃O₃
MW: 205.17 g/mol
Bod tání: 124…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00724165
CAS číslo: 29289-18-7