Tisk…
5-Bromo-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR51558-1G OR51558-250MG
APOSOR51558-1GEA 22750 CZK
APOSOR51558-1G APOSOR51558-250MG
5-Bromo-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
5-Bromo-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Vzorec: C₄H₆BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32689344
CAS číslo: 2514952-93-1