Tisk…
5-Bromo-4-methyl-3-nitro-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR51557-1G OR51557-250MG
APOSOR51557-1GEA 20470 CZK
APOSOR51557-1G APOSOR51557-250MG
5-Bromo-4-methyl-3-nitro-1H-pyrazole 95%
5-Bromo-4-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₄BrN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32689343
CAS číslo: 2514952-92-0