3-(Phenylethynyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR51556-1G
OR51556-250MG
APOSOR51556-1GEA
24600
CZK
APOSOR51556-1G
APOSOR51556-250MG
3-(Phenylethynyl)benzaldehyde 95%
3-(Phenylethynyl)benzaldehyde
Vzorec:
C₁₅H₁₀O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02736017 CAS číslo: 115021-39-1 |