Tisk…
tert-Butyl N-amino-N-[(2-bromophenyl)methyl]carbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR51363-1G OR51363-250MG
APOSOR51363-1GEA 17360 CZK
APOSOR51363-1G APOSOR51363-250MG
tert-Butyl N-amino-N-[(2-bromophenyl)methyl]carbamate 95%
tert-Butyl N-amino-N-[(2-bromophenyl)methyl]carbamate
Vzorec: C₁₂H₁₇BrN₂O₂
MW: 301,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2268038-58-8