Tisk…
2-Cyano-3-hydroxybenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR51344-1G OR51344-250MG
APOSOR51344-1GEA 30920 CZK
APOSOR51344-1G APOSOR51344-250MG
2-Cyano-3-hydroxybenzoic acid 95%
2-Cyano-3-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17000076
CAS číslo: 1243282-67-8