2-(Methoxymethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR51189-1G
OR51189-250MG
APOSOR51189-1GEA
34060
CZK
APOSOR51189-1G
APOSOR51189-250MG
2-(Methoxymethyl)benzaldehyde 95%
2-(Methoxymethyl)benzaldehyde
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,175 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD24395542 CAS číslo: 106020-70-6 |