Tisk…
Methyl 2-chloro-3-hydroxybenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR51187-1G OR51187-250MG
APOSOR51187-1GEA 2110 CZK
APOSOR51187-1G APOSOR51187-250MG
Methyl 2-chloro-3-hydroxybenzoate 97%
Methyl 2-chloro-3-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13189670
CAS číslo: 1125632-11-2