Tisk…
7-Bromo-2-iodo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR51177-1G OR51177-250MG
APOSOR51177-1GEA 18620 CZK
APOSOR51177-1G APOSOR51177-250MG
7-Bromo-2-iodo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 95%
7-Bromo-2-iodo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole
Vzorec: C₁₄H₉BrINO₂S
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2514953-08-1