Tisk…
Triphenyl-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]silane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Triphenyl(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)silane
OR51032-1G OR51032-5G
APOSOR51032-1GEA 787 CZK
APOSOR51032-1G APOSOR51032-5G
Triphenyl-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]silane 98%
Triphenyl-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]silane
Vzorec: C₃₀H₃₁BO₂Si
MW: 462.462 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32708892
CAS číslo: 1391041-75-0