Tisk…
1-(4-Pyren-1-ylphenyl)ethanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR51030-1G OR51030-5G
APOSOR51030-1GEA 2480 CZK
APOSOR51030-1G APOSOR51030-5G
1-(4-Pyren-1-ylphenyl)ethanone 98%
1-(4-Pyren-1-ylphenyl)ethanone
Vzorec: C₂₄H₁₆O
MW: 320,383 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30592343
CAS číslo: 139111-43-6