Tisk…
2-Bromo-7-chlorospiro[fluorene-9,9'-xanthene] 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR51029-1G OR51029-5G OR51029-10G
APOSOR51029-1GEA 3940 CZK
APOSOR51029-1G APOSOR51029-5G APOSOR51029-10G
2-Bromo-7-chlorospiro[fluorene-9,9'-xanthene] 99%
2-Bromo-7-chlorospiro[fluorene-9,9'-xanthene]
Vzorec: C₂₅H₁₄BrClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32708890
CAS číslo: 2259716-83-9