Tisk…
4-(2-Naphthyl)-N-[4-(2-naphthyl)phenyl]aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Bis(4-(naphthalen-2-yl)phenyl)amine
OR51024-5G
APOSOR51024-5GEA 1450 CZK
APOSOR51024-5G
4-(2-Naphthyl)-N-[4-(2-naphthyl)phenyl]aniline 98%
4-(2-Naphthyl)-N-[4-(2-naphthyl)phenyl]aniline
Vzorec: C₃₂H₂₃N
MW: 421,532 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30478542
CAS číslo: 1446448-94-7