Tisk…
7-Nitro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR510097-1G OR510097-250MG
APOSOR510097-1GEA 7940 CZK
APOSOR510097-1G APOSOR510097-250MG
7-Nitro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid ≥97%
7-Nitro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₄N₄O₄
MW: 208,131 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 333767-00-3