Tisk…
(1R)-2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR51000-100MG OR51000-1G OR51000-250MG
APOSOR51000-100MGEA 1660 CZK
APOSOR51000-100MG APOSOR51000-1G APOSOR51000-250MG
(1R)-2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethan-1-ol
(1R)-2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethan-1-ol
Vzorec: C₈H₈Cl₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09863568
CAS číslo: 178460-80-5