Tisk…
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR50999-25G OR50999-5G OR50999-100G
APOSOR50999-25GEA 2570 CZK
APOSOR50999-25G APOSOR50999-5G APOSOR50999-100G
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide 98%
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide
Vzorec: C₅H₁₀ClO₃P
MW: 184,558 g/mol
Bod tání: 97…102 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03425416
CAS číslo: 4090-55-5
UN: 1759
ADR: 8,III