Tisk…
3-Bromo-4-nitrophenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR50992-1G OR50992-250MG OR50992-5G
APOSOR50992-1GEA 7440 CZK
APOSOR50992-1G APOSOR50992-250MG APOSOR50992-5G
3-Bromo-4-nitrophenylacetic acid
3-Bromo-4-nitrophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₆BrNO₄
MW: 260,042 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848704
CAS číslo: 90004-95-8