Tisk…
3-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR50991-1G OR50991-250MG
APOSOR50991-1GEA 20470 CZK
APOSOR50991-1G APOSOR50991-250MG
3-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
3-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₆BrNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18392318
CAS číslo: 400629-31-4