5-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR50990-1G
OR50990-250MG
OR50990-5G
APOSOR50990-1GEA
3940
CZK
APOSOR50990-1G
APOSOR50990-250MG
APOSOR50990-5G
5-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
5-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Vzorec:
C₈H₆BrNO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01096363 CAS číslo: 124840-61-5 |