Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR5099-5G
OR5099-1G
OR5099-10G
APOSOR5099-5GEA
4040
CZK
APOSOR5099-5G
APOSOR5099-1G
APOSOR5099-10G
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate 98%
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate
Vzorec:
C₁₀H₁₁BrO₂ Bod tání: 37…39 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07783030 CAS číslo: 7398-42-7 UN: 1759 ADR: 8,III |