Tisk…
5-Chloro-2-nitrophenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR50988-100MG OR50988-1G OR50988-250MG
APOSOR50988-100MGEA 622 CZK
APOSOR50988-100MG APOSOR50988-1G APOSOR50988-250MG
5-Chloro-2-nitrophenylacetic acid
5-Chloro-2-nitrophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₆ClNO₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03206465
CAS číslo: 22908-28-7