Tisk…
5-Bromo-2,4-dimethylbenzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR50986-1G OR50986-250MG
APOSOR50986-1GEA 12010 CZK
APOSOR50986-1G APOSOR50986-250MG
5-Bromo-2,4-dimethylbenzoic acid 99%
5-Bromo-2,4-dimethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24107212
CAS číslo: 842136-27-0