Tisk…
2-Bromo-6-methoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR50983-1G OR50983-25G OR50983-5G
APOSOR50983-1GEA 910 CZK
APOSOR50983-1G APOSOR50983-25G APOSOR50983-5G
2-Bromo-6-methoxybenzonitrile 98%
2-Bromo-6-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834771
CAS číslo: 1245647-50-0