Tisk…
4-Bromo-2-phenylaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-[1,1'-biphenyl]-2-amine
OR50982-1G OR50982-250MG OR50982-5G
APOSOR50982-1GEA 13630 CZK
APOSOR50982-1G APOSOR50982-250MG APOSOR50982-5G
4-Bromo-2-phenylaniline 95%
4-Bromo-2-phenylaniline
Vzorec: C₁₂H₁₀BrN
MW: 248,119 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09754386
CAS číslo: 5455-13-0