Tisk…
3,6-Dibromo-9-methyl-9H-carbazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR50970-1G OR50970-25G OR50970-5G
APOSOR50970-1GEA 15540 CZK
APOSOR50970-1G APOSOR50970-25G APOSOR50970-5G
3,6-Dibromo-9-methyl-9H-carbazole
3,6-Dibromo-9-methyl-9H-carbazole
Vzorec: C₁₃H₉Br₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00218274
CAS číslo: 58246-82-5