Tisk…
3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5097-25G OR5097-5G
APOSOR5097-25GEA 5790 CZK
APOSOR5097-25G APOSOR5097-5G
3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
Vzorec: C₈H₇NO₂
Bod tání: 82…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00748831
CAS číslo: 21892-80-8