Tisk…
2-(Methylamino)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-N-methylaniline
OR5095-5G
APOSOR5095-5GEA 2650 CZK
APOSOR5095-5G
2-(Methylamino)phenol
2-(Methylamino)phenol
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123,152 g/mol
Bod tání: 89…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00462180
CAS číslo: 611-24-5
EINECS: 210-263-5