Methyl[methyl(oxo)phenyl-lambda6-sulphanylidene]amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR50942-1G
OR50942-500MG
APOSOR50942-1GEA
45960
CZK
APOSOR50942-1G
APOSOR50942-500MG
Methyl[methyl(oxo)phenyl-lambda6-sulphanylidene]amine
Methyl[methyl(oxo)phenyl-lambda6-sulphanylidene]amine
Vzorec:
C₈H₁₁NOS MW: 169,244 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051932 CAS číslo: 30004-67-2 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)