Tisk…
XPhos Pd G1
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR50938-100MG OR50938-1G OR50938-250MG
APOSOR50938-100MGEA 3310 CZK
APOSOR50938-100MG APOSOR50938-1G APOSOR50938-250MG
XPhos Pd G1
XPhos Pd G1
Vzorec: C₃₃H₄₉P·C₈H₁₀ClNPd
MW: 738,761 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194128
CAS číslo: 1028206-56-5