Tisk…
2-Bromo-5-methyl-4-nitropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR50930-1G OR50930-5G OR50930-25G
APOSOR50930-1GEA 1450 CZK
APOSOR50930-1G APOSOR50930-5G APOSOR50930-25G
2-Bromo-5-methyl-4-nitropyridine 95%
2-Bromo-5-methyl-4-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100652
CAS číslo: 66092-62-4