Tisk…
Methyl 3-bromo-2-cyanobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR50927-100MG OR50927-1G OR50927-250MG
APOSOR50927-100MGEA 787 CZK
APOSOR50927-100MG APOSOR50927-1G APOSOR50927-250MG
Methyl 3-bromo-2-cyanobenzoate
Methyl 3-bromo-2-cyanobenzoate
Vzorec: C₉H₆BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398740
CAS číslo: 1261653-43-3