5,5-Dimethylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR50906-1G
OR50906-250MG
OR50906-5G
APOSOR50906-1GEA
14550
CZK
APOSOR50906-1G
APOSOR50906-250MG
APOSOR50906-5G
5,5-Dimethylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one
5,5-Dimethylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Vzorec:
C₉H₁₄O MW: 138,207 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD24691569 CAS číslo: 88105-44-6 UN: 1993 ADR: 3,III |