N-(Phenylmethoxy)urea
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR50831-1G
OR50831-250MG
APOSOR50831-1GEA
5430
CZK
APOSOR50831-1G
APOSOR50831-250MG
N-(Phenylmethoxy)urea
N-(Phenylmethoxy)urea
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O₂ MW: 166,177 g/mol Bod tání: 114 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047867 CAS číslo: 2048-50-2 |