Tisk…
4-Acetyl-2-bromobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR50625-1G OR50625-250MG
APOSOR50625-1GEA 18620 CZK
APOSOR50625-1G APOSOR50625-250MG
4-Acetyl-2-bromobenzoic acid
4-Acetyl-2-bromobenzoic acid
Vzorec: C₉H₇BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26520854
CAS číslo: 93273-64-4